Få mere at vide
5,10,15-Tris(4-nitrophenyl)corrole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,10,15-Tris(4-nitrophenyl)corrole |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H23N7O6/c45-42(46)24-7-1-21(2-8-24)35-29-15-13-27(38-29)28-14-16-30(39-28)36(22-3-9-25(10-4-22)43(47)48)32-18-20-34(41-32)37(33-19-17-31(35)40-33)23-5-11-26(12-6-23)44(49)50/h1-20,38-40H/b28-27-,35-29-,35-31-,36-30-,36-32-,37-33-,37-34- |
| Formel vægt | 661.171 |