missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,10,15-Triphenylcorrole, TRC

Artikelnummer. 30342736
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342736 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB58870350MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,10,15-Triphenylcorrole
CAS 246231-45-8
Molekylær formel C37H26N4
Mængde 50 mg
Synonym 1,2,3,7,8,12,13,17,18,19-Decadehydro-21,22-dihydro-5,10,15-triphenylcorrin, meso-Triphenylcorrole
InChI formel InChI=1S/C37H26N4/c1-4-10-24(11-5-1)35-29-18-16-27(38-29)28-17-19-30(39-28)36(25-12-6-2-7-13-25)32-21-23-34(41-32)37(26-14-8-3-9-15-26)33-22-20-31(35)40-33/h1-23,38-40H/b28-27-,35-29-,35-31-,36-30-,36-32-,37-33-,37-34-
SMIL N1\C\2=C(/C3=N\C(=C(\c4ccccc4)/c5ccc([nH]5)c6ccc([nH]6)\C(=C/1\C=C2)\c7ccccc7)\C=C3)\c8ccccc8
IUPAC navn (5Z,9Z,14Z)-5,10,15-triphenyl-22,24-dihydro-21H-corrin
Molekylvægt (g/mol) 526.63
Formel vægt 526.2157
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.