Få mere at vide
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorphenyl)-21H,23H-porphin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751531 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Artikelnummer. 10751531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292151000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 25440-14-6 | C44H10F20N4 | 974.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine
CAS 25440-14-6
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Lilla eller violet
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C44H10F20N4
MDL nummer MFCD00010032
Mængde 100 mg
Synonym 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl porphyrin, 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl-21h,23h-porphine, meso-tetra pentafluorophenyl porphine, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl, 5,10,15,20-tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-21,22-dihydroporphyrin, 2,7,12,17-tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2.1.1 3 ,?.1?, 1 1 .1 1 3 , 1 ? tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undecaene, acmc-209gjw, iron iii ionophore iv, tetra pentafluorophenyl poephine, tetrakis pentafluorophenyl porphyrin
InChI nøgle GBAPBSUXEFFUAD-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)C1=C2NC(C=C2)=C(C2=NC(C=C2)=C(C2=NC(C=C2)=C(C2=CC=C1N2)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
IUPAC navn 5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-21,22-dihydroporphyrin
Molekylvægt (g/mol) 974.56
PubChem CID 3671775
Formel vægt 974.57
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.