Få mere at vide
5-(1-Pyrrolidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(1-Pyrrolidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 293.23 |
| Procent renhed | 97% |