Få mere at vide
5-(1-Pyrrolidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429165
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429165 1 g 1g
15439165 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429165 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51118.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1218790-45-4
Molekylær formel C15H24BNO2S
Molekylvægt (g/mol) 293.232
MDL nummer MFCD11113037
InChI nøgle VWOUUXTUYSWOCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl pyrrolidine, 5-1-pyrrolidinylmethyl thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 5-pyrrolidine methyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, amtb126, 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiophen-2-ylmethyl-pyrrolidine, 1-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl pyrrolidine, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-thienyl pyrrolidine
PubChem CID 46739746
IUPAC navn 1-[[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]methyl]pyrrolidine
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(S2)CN3CCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(1-Pyrrolidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 293.23
Procent renhed 97%