missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(1-Pyrrolidinyl)-3(2H)-pyridazinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(1-Pyrrolidinyl)-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 1015846-81-7 |
| Molekylær formel | C8H11N3O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridazinol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O/c12-8-5-7(6-9-10-8)11-3-1-2-4-11/h5-6H,1-4H2,(H,10,12) |
| SMIL | O=C1NN=CC(=C1)N2CCCC2 |
| IUPAC navn | 4-pyrrolidin-1-yl-1H-pyridazin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vægt | 165.0902 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?