missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(1-Piperazinyl)benzofuran-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(1-Piperazinyl)benzofuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 183288-47-3 |
| Molekylær formel | C13 H14 N2 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O3/c16-13(17)12-8-9-7-10(1-2-11(9)18-12)15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7-8,14H,3-6H2,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCNCC3 |
| IUPAC navn | 5-piperazin-1-yl-1-benzofuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.262 |
| Formel vægt | 246.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?