Få mere at vide
5-(1-Piperazinyl)-2-pyridinamine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-(1-Piperazinyl)-2-pyridinamine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4/c10-9-2-1-8(7-12-9)13-5-3-11-4-6-13/h1-2,7,11H,3-6H2,(H2,10,12) |
| Formel vægt | 178.1218 |