missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30419184
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419184 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4806351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 163521-20-8
Molekylær formel C15H18N2O3
Mængde 1 g
Synonym Ethyl 5-(Piperazin-1-yl)benzofuran-2-carboxylate, Ethyl 5-(Piperazine-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C15H18N2O3/c1-2-19-15(18)14-10-11-9-12(3-4-13(11)20-14)17-7-5-16-6-8-17/h3-4,9-10,16H,2,5-8H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCNCC3
Molekylvægt (g/mol) 274.32
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.