missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30414546
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414546 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP48063025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 765935-67-9
Molekylær formel C15H19ClN2O3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H18N2O3.ClH/c1-2-19-15(18)14-10-11-9-12(3-4-13(11)20-14)17-7-5-16-6-8-17;/h3-4,9-10,16H,2,5-8H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCOC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCNCC3
IUPAC navn ethyl 5-piperazin-1-yl-1-benzofuran-2-carboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 310.78
Formel vægt 310.1084
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.