Få mere at vide
5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-trifluormethylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30466552
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30466552 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30466552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33068550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-trifluoromethylpyridine
CAS 1005489-34-8
Molekylær formel C9H10F3NS
Mængde 50 mg
Synonym 3-[1-(Methylthio)ethyl]-6-(trifluoromethyl)pyridine, 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
InChI formel InChI=1S/C9H10F3NS/c1-6(14-2)7-3-4-8(13-5-7)9(10,11)12/h3-6H,1-2H3
SMIL CSC(C)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-(1-methylsulfanylethyl)-2-(trifluormethyl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 221.24
Formel vægt 221.0486