Få mere at vide
5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049768
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049768 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049768 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0609.07
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol Hydrochloride
CAS 4046-24-6
Analyt- eller komponentnavne 5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H23 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cyproheptadine Hydrochloride Imp. C (EP), Cyproheptadine Imp. C (EP), Cyproheptadine USP Related Compound C, Cyproheptadine USP RC C, 5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol Hydrochloride, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Cyproheptadine Related Compound C as Hydrochloride, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Cyproheptadine Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H23NO.ClH/c1-22-14-12-18(13-15-22)21(23)19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;/h2-11,18,23H,12-15H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccccc3C=Cc4ccccc24
IUPAC navn 11-(1-methylpiperidin-4-yl)dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 341.87
Mængde 50 mg
Formel vægt 341.1546 g/mol