Få mere at vide
5-[1-Methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10406092
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10406092 250 mg 250mg
10641873 1 g 1g
10351995 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10406092 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM05281CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175202-93-4
Molekylær formel C10H7F3N2OS
Molekylvægt (g/mol) 260.234
MDL nummer MFCD00052163
InChI nøgle ITUYPRXQRPMRTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl-thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2775667
IUPAC navn 5-[1-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]thiophen-2-carbaldehyd
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 260.24
Procent renhed 97%