missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(1-Ethoxyethoxy)-3-hydroxy-3-methylpentanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(1-Ethoxyethoxy)-3-hydroxy-3-methylpentanenitrile |
| CAS | 2385540-18-9 |
| Molekylær formel | C10H19NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-(1-Ethoxyethoxy)-3-hydroxy-3-methylpentanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO3/c1-4-13-9(2)14-8-6-10(3,12)5-7-11/h9,12H,4-6,8H2,1-3H3 |
| SMIL | N#CCC(C)(O)CCOC(OCC)C |
| IUPAC navn | 5-(1-ethoxyethoxy)-3-hydroxy-3-methylpentanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.26 |
| Formel vægt | 201.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?