Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Borosilikatglas engangsreagensglas
Artikelnummer. p-8003877
Længde (metrisk):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 11852363
Brand: DWK Life Sciences A507510000521
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål, bland og hæld med 5.1 borosilikatglas engangsreagensglas. Rør er kantede og fås i forskellige længder.
  • Engangs
  • Klart borosilikatglas
  • Rund bund
  • Kantet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Rund bund
Længde (metrisk) 75 mm
Emballage 100 pakke
Kantet Ja
Diameter (metrisk) 10 mm
Produkttype Reagensglas