Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Borosilikatglas engangsreagensglas
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Engangs
- Klart borosilikatglas
- Rund bund
- Kantet
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Rund bund |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Emballage | 100 pakke |
| Kantet | Ja |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |
| Produkttype | Reagensglas |