Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Borosilikatglas engangsreagensglas
Product Code. 11882363 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Længde (metrisk):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Unit Size
11882363 100 mm 12 mm Pakke med 100
11852363 75 mm 10 mm Pakke med 100
11872363 100 mm 10 mm Pakke med 100
11862363 75 mm 12 mm Pakke med 100
11892363 130 mm 14 mm Pakke med 100
10116072 130 mm 16 mm Pakke med 100
11822373 180 mm 18 mm Pakke med 100
11882353 200 mm 25 mm Pakke med 50
11832373 180 mm 20 mm Pakke med 100
11892353 200 mm 30 mm Pakke med 50
10288122 70 mm 8 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 11882363 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. A510012000521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 DKK
    108.48 DKK / Pakke med 100
    Spare 14.52 DKK
    11% Slukket
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Mål, bland og hæld med 5.1 borosilikatglas engangsreagensglas. Rør er kantede og fås i forskellige længder.
  • Engangs
  • Klart borosilikatglas
  • Rund bund
  • Kantet
Specifications
Design Type Rund bund
Længde (metrisk) 100 mm
Emballage 100 pakke
Kantet Ja
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Reagensglas