Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Borosilikatglas engangsreagensglas
Mål, bland og hæld med 5.1 borosilikatglas engangsreagensglas. Rør er kantede og fås i forskellige længder.
Brand:  DWK Life Sciences A507512000521
135.08 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11862363
  • 194.00 DKK / Pakke med 100
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Engangs
  • Klart borosilikatglas
  • Rund bund
  • Kantet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Rund bund
100 pakke
12 mm
75 mm
Ja
Reagensglas
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Borosilikatglas engangsreagensglas > Diameter: 12 mm; Længde: 75 mm