Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Borosilikatglas engangsreagensglas
Længde (metrisk):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Engangs
- Klart borosilikatglas
- Rund bund
- Kantet
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Rund bund |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Emballage | 100 pakke |
| Kantet | Ja |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Reagensglas |