Få mere at vide
5-(1,4-diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 260.36 |
| Procent renhed | 97% |