Få mere at vide
5-(1,4-diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089071
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10089071
Brand: Thermo Scientific Maybridge AW00426DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 306934-71-4
Molekylær formel C13H16N4S
Molekylvægt (g/mol) 260.36
MDL nummer MFCD00729015
InChI nøgle IENGAZSTLAONAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1,4-diazepan-1-yl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-1,4-diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_000443, 1-3-phenyl-1,2,4-thiazol-5-yl homopiperazine, 5-1,4-diazaperhydroepinyl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
PubChem CID 2737169
IUPAC navn 5-(1,4-diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol
SMIL C1CNCCN(C1)C1=NC(=NS1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 260.36
Procent renhed 97%