missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(1-(4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)-2-hydroxyethyl)-6-chloroindolin-2-one, TRC

Artikelnummer. 30330169
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330169 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB9971105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(1-(4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)-2-hydroxyethyl)-6-chloroindolin-2-one
CAS 56154-58-6
Molekylær formel C21 H26 O2
Mængde 5 mg
Synonym Cannabifuran, CBF, 6-methyl-9-(1-methylethyl)-3-pentyl-1-dibenzofuranol
InChI formel InChI=1S/C21H26O2/c1-5-6-7-8-15-11-17(22)20-18(12-15)23-21-14(4)9-10-16(13(2)3)19(20)21/h9-13,22H,5-8H2,1-4H3
SMIL CCCCCc1cc(O)c2c(oc3c(C)ccc(C(C)C)c23)c1
IUPAC navn 6-methyl-3-pentyl-9-propan-2-yldibenzofuran-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 310.43
Formel vægt 310.193
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.