Få mere at vide
5-[(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10690913
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10690913 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10485322 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10690913 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10754DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 116750-06-2
Molekylær formel C14H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 255.229
MDL nummer MFCD02180376
InChI nøgle ZRBXPAHJXKKXME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindol-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, n-5-formylfur-2-yl methyl phthalimide, 5-1,3-dioxo-1,3-diyhdro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-n-phthalimidomethyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxobenzo c azolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-2-isoindolylmethyl-2-furaldehyde
PubChem CID 273878
IUPAC navn 5-[(1,3-dioxoisoindol-2-yl)methyl]furan-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC3=CC=C(O3)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[(1, 3-Dioxo-1, 3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-2-furaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 255.23
Procent renhed 97%