Få mere at vide
5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid |
| CAS | 1077-28-7 |
| Molekylær formel | C8H14O2S2 |
| MDL nummer | MFCD00005474 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | C(C1CCSS1)CCCC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.33 |
| Procent renhed | 97% |