missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-[1-(2-Chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl]thieno[3,2-c]pyridinium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30363310
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363310 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC378370250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-[1-(2-Chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl]thieno[3,2-c]pyridinium Bromide
CAS 1251736-86-3
Molekylær formel C16H13BrClNO2S
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13ClNO2S.BrH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;/h2-10,15H,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].COC(=O)C(c1ccccc1Cl)[n+]2ccc3sccc3c2
IUPAC navn methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-thieno[3,2-c]pyridin-5-ium-5-ylacetate;bromide
Molekylvægt (g/mol) 398.7
Formel vægt 396.9539
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.