missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(1,1-Dimethylethyl)-3,3-dimethyl-6-nitro-2(3H)-benzofuranone, TRC

Artikelnummer. 30371064
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371064 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371064 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6795531MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(1,1-Dimethylethyl)-3,3-dimethyl-6-nitro-2(3H)-benzofuranone
CAS 1246213-39-7
Molekylær formel C14H17NO4
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17NO4/c1-13(2,3)8-6-9-11(7-10(8)15(17)18)19-12(16)14(9,4)5/h6-7H,1-5H3
SMIL CC(C)(C)c1cc2c(OC(=O)C2(C)C)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-tert-butyl-3,3-dimethyl-6-nitro-1-benzofuran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 263.29
Formel vægt 263.1158
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.