missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(1,1-Dimethylethyl)-3,3-dimethyl-6-nitro-2(3H)-benzofuranone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(1,1-Dimethylethyl)-3,3-dimethyl-6-nitro-2(3H)-benzofuranone |
| CAS | 1246213-39-7 |
| Molekylær formel | C14H17NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO4/c1-13(2,3)8-6-9-11(7-10(8)15(17)18)19-12(16)14(9,4)5/h6-7H,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc2c(OC(=O)C2(C)C)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 5-tert-butyl-3,3-dimethyl-6-nitro-1-benzofuran-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.29 |
| Formel vægt | 263.1158 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?