missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 942404-97-9 |
| Molekylær formel | C13H17NO5 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO5/c1-13(2,3)19-12(17)14-8-5-6-10(15)9(7-8)11(16)18-4/h5-7,15H,1-4H3,(H,14,17) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(C(C(OC)=O)=C1)O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl 5-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.28 |
| Formel vægt | 267.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?