Få mere at vide
Gas Arc™ 5.0 Purity Gas Regulator
Artikelnummer. p-8013201
Encompass
Maks. Udgangstryk:
0 to 150 psi
0 to 60 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12930810
Brand: Gas Arc™ 3960004187
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High purity CO2 gas regulator with tamper proof, high flow safety relief valve
  • Laboratory use, high purity
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Plated brass construction to meet laboratory requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Outlet connection: 1/4 inch NPT female
  • 316L stainless steel diaphragm
  • 316L stainless steel cased nickel plated cylinder contents and outlet pressure gauges (vacuum facility on outlet pressure gauge)
Tekniske data
Type Gas Regulator
Gasser målt Carbon Dioxide
Indløbsmålertryk 870 psi
Maks. Udgangstryk 0 to 60 psi
Trykområde (indløb) 870 psi
Trykområde (udløb) 0 to 60 psi
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.