Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifugerør med påsatte hætter
Artikelnummer. 17567896 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Diverse
Neutral
Ravgul
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17567896 Ravgul
16674012 Neutral
16684012 Diverse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17567896 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 30488610009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00 DKK
    344.09 DKK / Pakke med 250
    Spare 442.91 DKK
    56% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-01-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Centrifugerør med påsatte flade snaphætter, støbte inddelinger og skriveoverflade.
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Kasket stil Vedhæftet
Certificeringer/compliance USP klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Farve Ravgul
Materiale Polypropylenharpiks
Format Indpakket
Til brug med (applikation) Centrifugering
Højde (metrisk) 56.64 mm
nr. pr. pakke 250/Pk.
Emballage 250 Rør/Pk., 10 Pk./Cs.
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperClear
Uddannet Ja
Bund form Konisk
Maks. RCF 25,000 RCF
Diameter (metrisk) 16.63 mm