Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifugerør med påsatte hætter
Artikelnummer. 16674012 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Diverse
Neutral
Ravgul
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
16674012 Neutral
16684012 Diverse
17567896 Ravgul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16674012 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 30488600009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 DKK
    313.05 DKK / Pakke med 250
    Spare 27.95 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Centrifugerør med påsatte flade snaphætter, støbte inddelinger og skriveoverflade.
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Kasket stil Vedhæftet
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Til brug med (applikation) Centrifugering
Emballage 250 rør/pose, 10 poser/Cs.
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperClear
Uddannet Ja
Bund form Konisk
Maks. RCF 25,000 RCF