Få mere at vide
(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]-4,7,10,13,16,19-docosahexaenamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]-4,7,10,13,16,19-docosahexaenamide |
| CAS | 2407569-85-9 |
| Molekylær formel | C29 H47 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl Docosahexaenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C29H47NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-29(33)30-25-22-21-23-28(26-31)27-32/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19,28,31-32H,2,5,8,11,14,17,20-27H2,1H3,(H,30,33)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18- |
| SMIL | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)NCCCCC(CO)CO |
| IUPAC navn | (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-N-[6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.688 |
| Formel vægt | 457.356 |