Få mere at vide
(4Z,6E)-4,6-Octadienoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4Z,6E)-4,6-Octadienoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1173170-10-9 |
| Molekylær formel | C10H16O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3,5-7H,4,8-9H2,1-2H3/b5-3+,7-6- |
| SMIL | C/C=C/C=C\CCC(OCC)=O |
| IUPAC navn | ethyl (4Z,6E)-octa-4,6-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.23 |
| Formel vægt | 168.12 |