missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4S,trans)-1,1-Dimethylethyl-6-aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, TRC

Artikelnummer. 30354385
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354385 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC497251100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4S,trans)-1,1-Dimethylethyl-6-aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
CAS 1105067-89-7
Molekylær formel C14 H27 N O4
Mængde 100 mg
Synonym (4S,6R)-6-(2-Aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H27NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6-9,15H2,1-5H3/t10-,11+/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H]1C[C@@H](CCN)OC(C)(C)O1
IUPAC navn tert-butyl 2-[(4S,6R)-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 273.37
Formel vægt 273.194
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.