missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-vinyloxazolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-vinyloxazolidine |
| CAS | 133625-87-3 |
| Molekylær formel | C12H21NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (4S)-4-Ethenyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO3/c1-7-9-8-15-12(5,6)13(9)10(14)16-11(2,3)4/h7,9H,1,8H2,2-6H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=C |
| IUPAC navn | tert-butyl (4S)-4-ethenyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.3 |
| Formel vægt | 227.1521 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?