Få mere at vide
(4S)-N-krotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10747602 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10747602 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337790010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4S)-N-Crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone
Navn note 99%
CAS 90719-29-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55 °C til 58 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H15NO3
MDL nummer MFCD00075429
Mængde 1 g
Specifik rotation +102.5
Synonym 4s-3-2e-but-2-enoyl-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, hg^l@lanry gyifjffjamdp, 4s-n-crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 3-2-butenoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, 4s-3-crotonoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, s-+-3-crotonoyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s-3-e-but-2-enoyl-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 3-trans-3-methyl-2-propenoyl-4-s-isopropyl-2-oxazolidinone
InChI nøgle YZRHIMNEVFYTAJ-WTSVBCDHSA-N
SMIL CC=CC(=O)N1C(COC1=O)C(C)C
IUPAC navn (4S)-3-[(E)-but-2-enoyl]-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 197.23
PubChem CID 5702601
Formel vægt 197.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller