Få mere at vide
(4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, 98%
Artikelnummer. 11417916
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417916 5 g 5g
11407916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14029.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17016-83-0 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17016-83-0
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.159
MDL nummer MFCD00010847
InChI nøgle YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Synonym s-4-isopropyl-2-oxazolidinone, s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, s-4-isopropyloxazolidin-2-one, 4s-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4s, 4s-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 4s---isopropyl-2-oxazolidinone, 4 s-1-methylethyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinon
PubChem CID 7157133
IUPAC navn (4S)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL CC(C)C1COC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Beilstein 3588198
Mængde 5 g
Formel vægt 129.16
Optisk rotation −17° (c=6 in Ethanol)
Procent renhed 98%