Få mere at vide
(4S)-Dihydro-4-propyl-2(3H)-furanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-Dihydro-4-propyl-2(3H)-furanone |
| CAS | 63095-60-3 |
| Molekylær formel | C7H12O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Brivaracetam Impurity 39 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-2-3-6-4-7(8)9-5-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1 |
| SMIL | CCC[C@@H]1COC(=O)C1 |
| IUPAC navn | (4S)-4-propyloxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vægt | 128.0837 |