missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4S,cis)-1,1-Dimethylethyl-6-aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S,cis)-1,1-Dimethylethyl-6-aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6-9,15H2,1-5H3/t10-,11-/m0/s1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?