Få mere at vide
(4S)-9-(Acetyloxy)-10-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-9-(Acetyloxy)-10-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione |
| CAS | 1304788-26-8 |
| Molekylær formel | C25H22N2O8 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22N2O8/c1-4-25(32)18-8-20-22-14(9-27(20)23(30)17(18)11-34-24(25)31)7-15-16(10-33-12(2)28)21(35-13(3)29)6-5-19(15)26-22/h5-8,32H,4,9-11H2,1-3H3/t25-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(COC(=O)C)c(OC(=O)C)ccc5nc34)C2=O |
| IUPAC navn | [(19S)-7-acetyloxy-19-ethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4(9),5,7,10,15(20)-heptaen-8-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.45 |