missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-Bis-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}-5,5,7,9,13-pentamethyl-16-[(E)-1-methyl-2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethenyl]oxocyclohexadec-13-ene-2,6-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-Bis-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]ox |
| CAS | 189453-35-8 |
| Molekylær formel | C39 H69 N O5 S Si2 |
| Mængde | 0.1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H69NO5SSi2/c1-26-19-18-20-27(2)35(45-48(16,17)38(9,10)11)29(4)36(42)39(12,13)33(44-47(14,15)37(6,7)8)24-34(41)43-32(22-21-26)28(3)23-31-25-46-30(5)40-31/h21,23,25,27,29,32-33,35H,18-20,22,24H2,1-17H3/b26-21-,28-23+/t27-,29+,32-,33-,35-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1CCC\C(=C/C[C@H](OC(=O)C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C(=O)[C@H](C)[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\C(=C\c2csc(C)n2)\C)\C |
| IUPAC navn | (4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-5,5,7,9,13-pentamethyl-16-[(E)-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-1-oxacyclohexadec-13-ene-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 720.2 |
| Formel vægt | 719.4435 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?