Få mere at vide
(4S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine(Mixture of 2 Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine (mixture of 2 diastereomers) |
| CAS | 209414-26-6 |
| Molekylær formel | C21 H17 Cl F3 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2H-3,1-Benzoxazine, 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-, (4S)-, 2H-3,1-Benzoxazine, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-, (4S)- (9CI), (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine, (4S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine, SG 275, (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3,1-benzoxazine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17ClF3NO2/c1-27-16-7-4-14(5-8-16)19-26-18-9-6-15(22)12-17(18)20(28-19,21(23,24)25)11-10-13-2-3-13/h4-9,12-13,19,26H,2-3H2,1H3/t19?,20-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C2Nc3ccc(Cl)cc3[C@@](O2)(C#CC4CC4)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3,1-benzoxazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.81 |
| Formel vægt | 407.09 |