missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinazolinon, TRC

Artikelnummer. 30358241
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358241 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36813525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinazolinone
CAS 247565-04-4
Molekylær formel C22H18ClF3N2O
Mængde 25 mg
Synonym (4S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinazolinone
InChI formel InChI=1S/C22H18ClF3N2O/c1-14(16-5-3-2-4-6-16)28-20(29)27-19-10-9-17(23)13-18(19)21(28,22(24,25)26)12-11-15-7-8-15/h2-6,9-10,13-15H,7-8H2,1H3,(H,27,29)/t14-,21+/m1/s1
SMIL O=C1NC2=C(C=C(Cl)C=C2)[C@](C(F)(F)F)(C#CC3CC3)N1[C@@H](C4=CC=CC=C4)C
IUPAC navn (S)-6-chlor-4-(cyclopropylethynyl)-3-((R)-1-phenylethyl)-4-(trifluormethyl)-3,4-dihydroquinazolin-2(1H)-one
Molekylvægt (g/mol) 418.84
Formel vægt 418.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.