missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinazolinon, TRC

Artikelnummer. 30361568
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361568 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361568 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3681355MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinazolinone
CAS 247565-04-4
Molekylær formel C22H18ClF3N2O
Mængde 5 mg
Synonym (4S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinazolinone
InChI formel InChI=1S/C22H18ClF3N2O/c1-14(16-5-3-2-4-6-16)28-20(29)27-19-10-9-17(23)13-18(19)21(28,22(24,25)26)12-11-15-7-8-15/h2-6,9-10,13-15H,7-8H2,1H3,(H,27,29)/t14-,21+/m1/s1
SMIL O=C1NC2=C(C=C(Cl)C=C2)[C@](C(F)(F)F)(C#CC3CC3)N1[C@@H](C4=CC=CC=C4)C
IUPAC navn (S)-6-chlor-4-(cyclopropylethynyl)-3-((R)-1-phenylethyl)-4-(trifluormethyl)-3,4-dihydroquinazolin-2(1H)-one
Molekylvægt (g/mol) 418.84
Formel vægt 418.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.