Få mere at vide
(4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluormethyl)-2H-3,1-benzoxazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine |
| CAS | 252253-57-9 |
| Molekylær formel | C14H11ClF3NO |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClF3NO/c15-10-3-4-12-11(7-10)13(14(16,17)18,20-8-19-12)6-5-9-1-2-9/h3-4,7,9,19H,1-2,8H2/t13-/m0/s1 |
| SMIL | FC(F)(F)[C@]1(OCNc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3 |
| IUPAC navn | (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3,1-benzoxazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.69 |
| Formel vægt | 301.0481 |