missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)quinazolinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)quinazolinone |
| CAS | 247565-03-3 |
| Molekylær formel | C17H14ClF3N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinazolinone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14ClF3N2O2/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)23-15(24)22-14-8-7-12(18)9-13(14)16(23,25)17(19,20)21/h2-10,25H,1H3,(H,22,24)/t10-,16+/m1/s1 |
| SMIL | O=C1NC2=C(C=C(Cl)C=C2)[C@](O)(C(F)(F)F)N1[C@@H](C3=CC=CC=C3)C |
| IUPAC navn | (S)-6-chloro-4-hydroxy-3-((R)-1-phenylethyl)-4-(trifluoromethyl)-3,4-dihydroquinazolin-2(1H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.75 |
| Formel vægt | 370.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?