missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-4-ol 1,1-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-4-ol 1,1-Dioxide |
| CAS | 160982-13-8 |
| Molekylær formel | C10H14ClNO4S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (S)-6-Chloro-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-4-ol 1,1-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14ClNO4S2/c1-16-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(11)17-10(7)18(12,14)15/h5,8,13H,2-4,6H2,1H3/t8-/m1/s1 |
| SMIL | COCCCN1C[C@@H](O)c2cc(Cl)sc2S1(=O)=O |
| IUPAC navn | (4S)-6-chloro-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.81 |
| Formel vægt | 311.0053 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?