Få mere at vide
(4S,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 17097-67-5 |
| Molekylær formel | C10H11NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (4S,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, (4S-trans)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1NC(=O)O[C@H]1c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (4S,5S)-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.079 |