Få mere at vide
(4S,5S)-2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S,5S)-2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 117181-61-0 |
| Molekylær formel | C8H14O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (4S-cis)-2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester, (4S,5S)-Methyl 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-5-6(7(9)10-4)12-8(2,3)11-5/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1OC(C)(C)O[C@H]1C |
| IUPAC navn | methyl (4S,5S)-2,2,5-trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vægt | 174.0892 |