missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-amino-6-((1R,2R)-2,3-dihydroxy-1-methoxypropyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30326806
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326806 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326806 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1390101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-amino-6-((1R,2R)-2,3-dihydroxy-1-methoxypropyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic Acid
CAS 475483-21-7
Molekylær formel C12H20N2O7
Mængde 1 mg
Synonym 5-(Acetylamino)-4-amino-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-7-O-methyl-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O7/c1-5(16)14-9-6(13)3-8(12(18)19)21-11(9)10(20-2)7(17)4-15/h3,6-7,9-11,15,17H,4,13H2,1-2H3,(H,14,16)(H,18,19)/t6-,7+,9+,10+,11+/m0/s1
SMIL CO[C@H]([C@H](O)CO)[C@@H]1OC(=C[C@H](N)[C@H]1NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-amino-2-[(1R,2R)-2,3-dihydroxy-1-methoxypropyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 304.3
Formel vægt 304.1271
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.